Läs mer
SR 57227A Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-4-piperidinamine Monohydrochloride |
| CAS | 77145-61-0 |
| Molekylformel | C10H14ClN3.HCl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | SR 57227A Hydrochloride, CM 57277, SR 57227 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14ClN3.ClH/c11-9-2-1-3-10(13-9)14-6-4-8(12)5-7-14;/h1-3,8H,4-7,12H2;1H |
| LEDER | Cl.NC1CCN(CC1)c2cccc(Cl)n2 |
| IUPAC-namn | 1-(6-chloropyridin-2-yl)piperidin-4-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.15 |
| Formel vikt | 247.0643 |