missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ SR 58611A hydrochloride
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18053892
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18053892 10 mg
18095842 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18053892 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3986/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

β3 agonist; displays anxiolytic and antidepressant effects

Selective β3-adrenergic receptor agonist. Displays both anxiolytic and antidepressant effects in rodent models. Orally active and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 121524-09-2
Molekylformel C22H27Cl2NO4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material SR 58611A hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 440.36
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 440.361
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.