Läs mer
Tocris Bioscience™ SR 58611A hydrochloride
Beskrivning
Selective β3-adrenergic receptor agonist. Displays both anxiolytic and antidepressant effects in rodent models. Orally active and brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SR 58611A hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 440.36 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.361 |