Läs mer
Tocris Bioscience™ SR 59230A hydrochloride
Beskrivning
SR 59230A hydrochloride is a potent and selective β3 adrenoceptor antagonist (IC50 values are 40, 408 and 648 nM for β3, β1 and β2 receptors respectively). Orally active in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SR 59230A hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 361.91 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.91 |