Läs mer
SR 8278, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrahydro-2-((5-(methylthio)-2-thienyl)carbonyl)-3-isoquinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO3S2/c1-3-22-18(21)14-10-12-6-4-5-7-13(12)11-19(14)17(20)15-8-9-16(23-2)24-15/h4-9,14H,3,10-11H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 361.0806 |