missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SR 9238
Beskrivning
SR 9238 is a potent and selective LXR inverse agonist (IC50 values are 43 and 214 nM for LXRβ and LXRα, respectively). Selectively inhibits liver LXR over peripheral LXR. Exhibits selectivity for LXR over a panel of 20 other nuclear receptors, including FXR. Reduces hepatic steatosis in obese mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 5-[[[[3′-(Methylsulfonyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl][(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyl]amino]methyl]-2-furancarboxylate |
| CAS | 1416153-62-2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | LXR-like Receptor Antagonists |
| Molekylformel | C31H33NO7S2 |
| Formel vikt | 595.73 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?