Läs mer
SR0987, MedChemExpress
Beskrivning
SR0987, a SR1078 analog, is a RORγt agonist, with an EC50 of 800 nM. SR0987 increases IL17 expression while repressing the expression of PD-1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SR0987 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 303126-97-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H10ClF6NO2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (377.17 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)C=C1)C2=CC=CC=C2Cl |
| Visa mer |