Läs mer
SR1001, MedChemExpress
Produktkod. 16478367
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16478367 5 mg
16435678 10 mg
16401847 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16478367 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13421
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SR1001 is a selective RORα and RORγt inverse agonist with Kis 172 and 111 nM, respectively.
SR1001 is a selective RORα and RORγt inverse agonist with Kis 172 and 111 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SR1001
CAS 1335106-03-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H13F6N3O4S2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 39 mg/mL (81.69 mM)
LEDER CC(NC1=NC(C)=C(S(=O)(NC2=CC=C(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)C=C2)=O)S1)=O
Molekylvikt (g/mol) 477.4
Formel vikt 477.4
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation