Läs mer
SR10067, MedChemExpress
Produktkod. 16437637
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16437637 5 mg
1 options
Produktkod. 16437637 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY117516
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SR10067 is a potent, selective and brain penetrant Rev-Erbα/β agonist, with IC50 values are 160 and 170 nM for Rev-Erbβ and Rev-Erbα, respectively. SR10067 has anxiolytic activity.
SR10067 is a potent, selective and brain penetrant Rev-Erbα/β agonist, with IC50 values are 160 and 170 nM for Rev-Erbβ and Rev-Erbα, respectively. SR10067 has anxiolytic activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SR10067
CAS 1380548-02-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H31NO3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (214.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(OC1=CC=C(OCC2CC3=CC=CC=C3CN2C(C4=CC=CC5=C4C=CC=C5)=O)C=C1)(C)C
Molekylvikt (g/mol) 465.58
Formel vikt 465.58
Procent renhet 98.26%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation