missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SR1078, MedChemExpress

Produktkod. 16486058
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16486058 10 mg
16472197 50 mg
16448667 5 mg
16406466 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16486058 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14422

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress SR1078 is a selective agonist of retinoic acid receptor-related orphan receptor α/γ (RORα/RORγ). SR1078 directly binds to the ligand binding domain of RORα and RORγ and increases the transcriptional activity of these receptors, leading to stimulation of RORα/γ target gene transcription.

SR1078 is a selective agonist of retinoic acid receptor-related orphan receptor α/γ (RORα/RORγ). SR1078 directly binds to the ligand binding domain of RORα and RORγ and increases the transcriptional activity of these receptors, leading to stimulation of RORα/γ target gene transcription.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material SR1078
Fysisk form Solid
CAS 1246525-60-9
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H10F9NO2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (77.29 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)C=C1)C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 431.25
Formel vikt 431.25
Procent renhet 99.67%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.