Läs mer
SR144528, MedChemExpress
Beskrivning
SR144528 is a potent and selective CB2 receptor antagonist with a Ki of 0.6 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SR144528 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 192703-06-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H34ClN3O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (105.03 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=NN(CC2=CC=C(C)C=C2)C(C3=CC=C(Cl)C(C)=C3)=C1)N[C@H]4[C@@](C5)(C)CC[C@@]5([H])C4(C)C |
| Visa mer |