Läs mer
SR17018, MedChemExpress
Produktkod. 16464458
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16464458 10 mg -
16410777 50 mg -
16407187 5 mg 5mg
16405346 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16464458 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111454
MedChemExpress SR17018 is an mu-opioid-receptor (MOR) agonist, binding with GTPγS, with an EC50 of 97 nM.
SR17018 is an mu-opioid-receptor (MOR) agonist, binding with GTPγS, with an EC50 of 97 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SR17018
CAS 2134602-45-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18Cl3N3O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (30.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1NC2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2N1C3CCN(CC4=CC=C(Cl)C=C4)CC3
Molekylvikt (g/mol) 410.72
Formel vikt 410.72
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation