Läs mer
SR2211, MedChemExpress
Produktkod. 16479777
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16479777 5 mg
16417258 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16479777 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16998
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SR2211 is a potent, selective synthetic RORγ modulator and functions as an inverse agonist, with a Ki of 105 nM and an IC50 of ∼320 nM.
SR2211 is a potent, selective synthetic RORγ modulator and functions as an inverse agonist, with a Ki of 105 nM and an IC50 of ∼320 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SR2211
CAS 1359164-11-6
Färg Khaki
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H24F7N3O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (189.58 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC1=C(C2=CC=C(CN3CCN(CC4=CC=NC=C4)CC3)C=C2)C=CC(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)=C1
Molekylvikt (g/mol) 527.48
Formel vikt 527.48
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation