Läs mer
SR3335, MedChemExpress
Beskrivning
SR3335 (ML 176) is a selective RORα inverse agonist that directly binds to RORα with a Ki of 220 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SR3335 |
| CAS | 293753-05-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H9F6NO3S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | ML 176 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (246.71 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC=CS1)(NC2=CC=C(C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)C=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 405.34 |
| Visa mer |