Läs mer
SR9011 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
SR9011 hydrochloride is a REV-ERBα/β agonist with IC50s of 790 nM and 560 nM for REV-ERBα and REV-ERBβ, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SR9011 hydrochloride |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 2070014-94-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H32Cl2N4O3S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (62.08 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C(N1CC(CN(CC2=CC=C(Cl)C=C2)CC3=CC=C([N+]([O-])=O)S3)CC1)NCCCCC.[H]Cl |
| Visa mer |