Läs mer
SR9011, MedChemExpress
Produktkod. 16489767
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16489767 5 mg 5mg
16473257 50 mg -
16417216 100 mg -
16410296 2 mg -
16407248 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16489767 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16988
MedChemExpress SR9011 is a REV-ERBα/β agonist with IC50s of 790 nM and 560 nM for REV-ERBα and REV-ERBβ, respectively.
SR9011 is a REV-ERBα/β agonist with IC50s of 790 nM and 560 nM for REV-ERBα and REV-ERBβ, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SR9011
Fysisk form Solid
CAS 1379686-29-9
Färg Light Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H31ClN4O3S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 43 mg/mL (89.76 mM)
LEDER O=C(N1CC(CN(CC2=CC=C(Cl)C=C2)CC3=CC=C([N+]([O-])=O)S3)CC1)NCCCCC
Molekylvikt (g/mol) 479.04
Formel vikt 479.04
Procent renhet 98.97%