Läs mer
SR9238, MedChemExpress
Produktkod. 16473368
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16473368 10 mg -
16469896 50 mg -
16442736 25 mg 25mg
16416097 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16473368 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101442
MedChemExpress SR9238 is a synthetic liver X receptor (LXR) inverse agonist with IC50s of 214 nM and 43 nM for LXRα and LXRβ, respectively.
SR9238 is a synthetic liver X receptor (LXR) inverse agonist with IC50s of 214 nM and 43 nM for LXRα and LXRβ, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SR9238
CAS 1416153-62-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H33NO7S2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (83.93 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(CN(CC2=CC=C(C3=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C3)C=C2)S(=O)(C4=C(C)C=C(C)C=C4C)=O)O1)OCC
Molekylvikt (g/mol) 595.73
Formel vikt 595.73
Procent renhet 99.66%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism