missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SR9243, MedChemExpress

Produktkod. 16497228
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497228 10 mg
16483247 50 mg
16479757 5 mg
16457206 100 mg
16451236 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16497228 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16972
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress SR9243 is a liver-X-receptor (LXR) inverse agonist that induces LXR-corepressor interaction.

SR9243 is a liver-X-receptor (LXR) inverse agonist that induces LXR-corepressor interaction.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material SR9243
CAS 1613028-81-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H32BrNO4S2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (31.92 mM; Need ultrasonic)
LEDER BrC1=CC(CCN(S(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)(=O)=O)CC(C=C3)=CC=C3C4=CC(S(=O)(C)=O)=CC=C4)=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 626.62
Formel vikt 626.62
Procent renhet 95.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.