Läs mer
SR9243, TRC
Produktkod. 30425976
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425976 10 mg
30413038 50 mg
30420410 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30425976 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68447510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1613028-81-1
Molekylformel C31H32BrNO4S2
Molekylvikt (g/mol) 626.62
Synonym SR9243, N-[2-(3-Bromophenyl)ethyl]-2,4,6-trimethyl-N-[[3'-(methylsulfonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]benzenesulfonamide
IUPAC-namn N-[2-(3-bromofenyl)etyl]-2,4,6-trimetyl-N-[[4-(3-metylsulfonylfenyl)fenyl]metyl]bensensulfonamid
LEDER Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)N(CCc2cccc(Br)c2)Cc3ccc(cc3)c4cccc(c4)S(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[2-(3-Bromophenyl)ethyl]-2,4,6-trimethyl-N-[(3'-(methylsulfonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]benzenesulfonamide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C31H32BrNO4S2/c1-22-17-23(2)31(24(3)18-22)39(36,37)33(16-15-25-7-5-9-29(32)19-25)21-26-11-13-27(14-12-26)28-8-6-10-30(20-28)38(4,34)35/h5-14,17-20H,15-16,21H2,1-4H3
Formel vikt 625.0956