Läs mer
Src Inhibitor 1, MedChemExpress
Beskrivning
Src Inhibitor 1 is a potent, ATP-competitive and selective dual site Src tyrosine kinase inhibitor with IC50 values of 44 nM for Src and 88nM for Lck.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Src Inhibitor 1 |
| CAS | 179248-59-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H19N3O3 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | Src Kinase Inhibitor 1 Src-l1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 9.09 mg/mL (24.34 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)=C2C=C1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.4 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?