Läs mer
Src Inhibitor 1, MedChemExpress
Produktkod. 16480046
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
2mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16480046 2 mg 2mg
16462686 25 mg 25mg
16443248 10 mg 10mg
16419796 50 mg -
16405977 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16480046 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101053
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Src Inhibitor 1 is a potent, ATP-competitive and selective dual site Src tyrosine kinase inhibitor with IC50 values of 44 nM for Src and 88nM for Lck.
Src Inhibitor 1 is a potent, ATP-competitive and selective dual site Src tyrosine kinase inhibitor with IC50 values of 44 nM for Src and 88nM for Lck.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Src Inhibitor 1
CAS 179248-59-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H19N3O3
Kvantitet 2 mg
Synonym Src Kinase Inhibitor 1 Src-l1
Löslighetsinformation DMSO : 9.09 mg/mL (24.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)=C2C=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 373.4
Formel vikt 373.4
Procent renhet 99.96%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.