missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ Human SRC N1 Recombinant Protein

Produktkod. 10728323
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.

Produktkod. 10728323

Brand: Invitrogen™ PV4087

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length.

SRC is a cytoplasmic tyrosine kinase and proto-oncogene involved in the regulation of embryonic development and cell growth. SRCN1 is a neuronal splice variant of SRC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Tillträdesnummer P12931
Koncentration See Label
För användning med (applikation) Kinase Assay
Formulering 50mM tris with 0.05% NP-40, 1mM DTT, 50% glycerol, 0.05mM EDTA, 100mM NaCl and no preservative; pH 7.5
Gen-ID (Entrez) 6714
Molekylvikt (g/mol) 60.6 kDa
Namn Human SRC N1
pH-intervall 7.5
Reningsmetod Purified
Kvantitet 1 mg
Förvaringskrav -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatorisk status RUO
Gene Alias SRCN1
Vanligt namn SRC N1
Gensymbol SRC
KinaseFamily SRC Kinase Family
Produkttyp Protein
Konjugera Unconjugated
Art Human
Rekombinant Recombinant
Sekvens Full length
Innehåll och lagring -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Kinase Group Tyrosine Kinases
Frakt skick Dry Ice
Uttryckssystem Baculovirus
Proteinform Full Length
Form Liquid
Forskningskategori Drug Development
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.