missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SRGAP1 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18027163 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18027163 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18027163 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10060649

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

SRGAP1 Polyclonal specifically detects SRGAP1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SRGAP1
Användningsområden Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1.0 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunoprecipitation 2- 5 ug/mg lysate
Formulering Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Genaccessionsnr. NP_065813.1
Gene Alias ARHGAP13srGAP1, FLJ22166, KIAA1304SLIT-ROBO Rho GTPase-activating protein 1, Rho GTPase-activating protein 13, SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 1
Gensymboler SRGAP1
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 825 and 875 of human SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 1 (Rho GTPase-activating protein 13) using the numbering given in entry NP_065813.1 (GeneID 57522).
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Growth and Development, Neuronal Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57522
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C. Do not freeze.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.