Läs mer
SRI-011381 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
SRI-011381 hydrochloride is an orally active TGF-β signaling agonist, exhibits neuroprotective effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SRI-011381 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2070014-88-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H32ClN3O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (91.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (68.32 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1CCCCC1)N(CC2=CC=CC=C2)CC3CCNCC3.Cl[H] |
| Visa mer |