Läs mer
SRI 31215 TFA, MedChemExpress
Beskrivning
SRI 31215 (TFA), a triplex inhibitor of matriptase, hepsin and hepatocyte growth factor activator (HGFA) with IC50s of 0.69 μM, 0.65 μM, 0.3 μM, blocks pro-HGF activation and thus mimics the activity of HAI-1/2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SRI 31215 TFA |
| CAS | 1832686-44-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H34F3N5O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (234.26 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N=C(C1=CC=CC(N2CC(C)CN(CC3CCN(CC4=CC=CC=C4)CC3)C2=O)=C1)N.OC(C(F)(F)F)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 533.59 |
| Formel vikt | 533.59 |
| Visa mer |