missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SRp55 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Produktkod. 30024343 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30024343 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30024343 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP204142PCP

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

SRp55 Polyclonal antibody specifically detects SRp55 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SRp55
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera PerCP
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering PBS
Gene Alias B52, FLJ08061, pre-mRNA splicing factor SRP55, Pre-mRNA-splicing factor SRP55, serine/arginine-rich splicing factor 6, SFRS6, Splicing factor, arginine/serine-rich 6MGC5045, splicing factor, arginine/serine-rich, 55 kDa, SR splicing factor 6, SRP55arginine/serine-rich splicing factor 6
Värd art Rabbit
Immunogen Maps to this antibody using the numbering given in entry NP_006266.2 (GeneID 6431).
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6431
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.