missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SRPIN340, MedChemExpress

Produktkod. 16456366
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16456366 100 mg
16455928 10 mg
16442077 50 mg
16408567 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16456366 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13949

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress SRPIN340 is an ATP-competitive serine-arginine-rich protein kinase (SRPK) inhibitor, with a Ki of 0.89 μM for SRPK1.

SRPIN340 is an ATP-competitive serine-arginine-rich protein kinase (SRPK) inhibitor, with a Ki of 0.89 μM for SRPK1.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material SRPIN340
CAS 218156-96-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18F3N3O
Kvantitet 100 mg
Synonym SRPK inhibitor
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (120.22 mM)
LEDER O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1N2CCCCC2)C3=CC=NC=C3
Molekylvikt (g/mol) 349.35
Formel vikt 349.35
Procent renhet 98.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.