Läs mer
Novus Biologicals™ SRPX2 Overexpression Lysate
Produktkod. 18251180 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. 18251180
Brand: Novus Biologicals™ NBL116459
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The SRPX2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC24724 and based on accession number NM_14467. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens sushi-repeat-containing protein, X-linked 2 (SRPX2), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only