Läs mer
SRT 1720 Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
SRT 1720 Hydrochloride is a selective activator of SIRT1 with an EC50 of 0.10 μM, and shows less potent activities on SIRT2 and SIRT3.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SRT 1720 Hydrochloride |
| CAS | 2060259-60-9 |
| Färg | Red |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H24ClN7OS |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (39.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 15.7 mg/mL (31.03 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(C1=NC2=CC=CC=C2N=C1)NC3=C(C=CC=C3)C4=CN5C(CN6CCNCC6)=CSC5=N4.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 506.02 |
| Formel vikt | 506.02 |
| Visa mer |