Läs mer
SRT 2104, MedChemExpress
Produktkod. 16486408
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
500mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
16486408 10 mg -
16481489 1 g -
16478997 5 mg -
16462517 50 mg -
16451176 200 mg -
16431766 500 mg 500mg
16406706 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16486408 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15262
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress SRT 2104 is a first-in-class, highly selective and brain-permeable activator of the NAD+ dependent deacetylase Sirt1, increases Sirt1 protein, but shows no effect on Sirt1 mRNA. Used in the research of diabetes mellitus and Huntington’s disease.
SRT 2104 is a first-in-class, highly selective and brain-permeable activator of the NAD+ dependent deacetylase Sirt1, increases Sirt1 protein, but shows no effect on Sirt1 mRNA. Used in the research of diabetes mellitus and Huntington’s disease.
Specifica
Kemiskt namn eller material SRT 2104
CAS 1093403-33-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H24N6O2S2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (9.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(C)N=C(C2=CC=CN=C2)S1)NC3=CC=CC=C3C4=CN5C(SC=C5CN6CCOCC6)=N4
Molekylvikt (g/mol) 516.64
Formel vikt 516.64
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.