Läs mer
SRT 2104, MedChemExpress
Produktkod. p-200097888
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. 16478997
Brand: Medchem Express HY152625mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SRT 2104 is a first-in-class, highly selective and brain-permeable activator of the NAD+ dependent deacetylase Sirt1, increases Sirt1 protein, but shows no effect on Sirt1 mRNA. Used in the research of diabetes mellitus and Huntington’s disease.
SRT 2104 is a first-in-class, highly selective and brain-permeable activator of the NAD+ dependent deacetylase Sirt1, increases Sirt1 protein, but shows no effect on Sirt1 mRNA. Used in the research of diabetes mellitus and Huntington’s disease.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SRT 2104
CAS 1093403-33-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H24N6O2S2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (9.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(C)N=C(C2=CC=CN=C2)S1)NC3=CC=CC=C3C4=CN5C(SC=C5CN6CCOCC6)=N4
Molekylvikt (g/mol) 516.64
Formel vikt 516.64
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.