Läs mer
SRT3109, MedChemExpress
Produktkod. 16449127
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16449127 5 mg
1 options
Produktkod. 16449127 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15462
MedChemExpress SRT3109 is an antagonist of CXCR2, with a pIC50 of 8.2, and used in the research of chemokine mediated diseases.
SRT3109 is an antagonist of CXCR2, with a pIC50 of 8.2, and used in the research of chemokine mediated diseases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SRT3109
CAS 1204707-71-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H23F2N5O4S2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.29 mM)
LEDER FC1=C(F)C=CC=C1CSC2=NC(NS(=O)(N3CCC3)=O)=CC(N[C@@H]([C@@H](O)CO)C)=N2
Molekylvikt (g/mol) 475.53
Formel vikt 475.53
Procent renhet 99.82%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation