missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SRT3190, MedChemExpress

Produktkod. 16431667
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16431667 50 mg
16475488 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16431667 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13021

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress SRT3190 is an antagonist of CXCR2, used in the research of chemokine mediated diseases.

SRT3190 is an antagonist of CXCR2, used in the research of chemokine mediated diseases.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material SRT3190
CAS 1204707-73-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H23F2N5O4S2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.29 mM)
LEDER OC[C@@H]([C@@H](NC1=CC(NS(N2CCC2)(=O)=O)=NC(SCC3=C(C(F)=CC=C3)F)=N1)C)O
Molekylvikt (g/mol) 475.53
Formel vikt 475.53
Procent renhet 99.32%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.