Läs mer
SRT3190, MedChemExpress
Beskrivning
SRT3190 is an antagonist of CXCR2, used in the research of chemokine mediated diseases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SRT3190 |
| CAS | 1204707-73-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H23F2N5O4S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.29 mM) |
| LEDER | OC[C@@H]([C@@H](NC1=CC(NS(N2CCC2)(=O)=O)=NC(SCC3=C(C(F)=CC=C3)F)=N1)C)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 475.53 |
| Formel vikt | 475.53 |
| Visa mer |