missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SRY Antibody (OTI3C8), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-74352AF405
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SRY Monoclonal specifically detects SRY in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
| SRY | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| SRY | |
| Full length recombinant protein of human SRY (NP_003131) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| 6736.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI3C8 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| essential protein for sex determination in human males, sex determining region Y, sex-determining region on Y, sex-determining region Y protein, TDFsex determining region protein, TDY, Testis-determining factor | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering