Läs mer
Thermo Scientific™ SS-agar (uttorkad)
Produktkod. 10650705
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10650705 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10650705 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0099B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1821.04 SEK
    1496.10 SEK / 500g
    Save 324.94 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Isolera och identifiera Salmonella- och Shigella -arter från kliniska prover eller livsmedelsprover med detta selektiva medium.
Isolate and identify Salmonella and Shigella species from clinical or food samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ SS Agar (Dehydrated). Differentiation of Salmonella and Shigella is achieved by incorporation of lactose in the medium. Organisms which ferment lactose produce acid which, in the presence of the neutral red indicator, results in the formation of red colonies. Salmonella, Shigella, and other non-lactose-fermenting organisms appear as transparent or straw coloured colonies on SS Agar.
Salmonella och Shigella är viktiga orsaker till bakteriell tarmsjukdom med överföring som sker via fekal-oral väg, person-till-person-kontakt eller genom intag av förorenad mat eller vatten.
SS-agar är ett differentiellt, selektivt medium för isolering av Shigella- och Salmonella -arter från patologiska prover, misstänkta livsmedel etc.
  • Lättläst : laktosfermentorer (röda kolonier) är lätta att skilja från icke-laktosfermentorer som Shigella och Salmonella (färglösa stråkolonier).
  • Selektiv : på grund av inkluderingen av selektiva hämmande substanser briljantgrönt, gallsalter, tiosulfat och citrat, hämmas de flesta grampositiva och koliforma organismer.
Tiosuplate i kombination med järn fungerar som en indikator på sulfidproduktion, vilket indikeras av svärtning i centrum av kolonierna.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning SS agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 7,9L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning