Läs mer
KD Scientific™ SS-spruta, 1/16 i Swagelok Fitting
Produktkod. 18811675
Change view
Material:
Rostfritt stål
Produktkod. Material
18811675 Rostfritt stål
1 options
Produktkod. 18811675 Leverantör KD Scientific™ Leverantörsnummer 780806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23332.52 SEK
    21286.72 SEK / Paket med 1
    Save 2045.80 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 14-01-2027
Hållbar konstruktion med elektronstrålar som tål hög kraft och högt tryck
  • Eliminerar risker med att glassprutan går sönder
  • Kompatibel med de flesta sprutpumpar
  • Fullt autoklavbar för återanvändning
  • Anpassningsbar till Luer-lås eller Swagelok™ kopplingar
  • Motståndskraftig mot de flesta kemikalier
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
Nålmätare Ingen nål ingår
Latexfri Ja
Disponibel Återanvändbar
Volym (metrisk) 200 mL
För användning med (utrustning) KD Scientific Sprutpumpar
Anslutningstyp Swagelok
Graderad Nej