Beskrivning
- SSC-buffert används vid elektrofores och i sedimentationsstudier av DNA-histonaggregat.
- SSC används som en hybridiseringsbuffert i immunoblotting och DNA Microarray-protokoll.
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Lösning |
| Koncentration | 20× Concentrated |
| Färg | Klar färglös |
| Kvantitet | 500 mL |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |