Läs mer
Thermo Scientific Chemicals SSC (20X), RNAse-fri
Produktkod. 15493299
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493299 500 mL 500ml
15483299 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493299 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60561.AP
 Begränsad artikel
I lager
SSC-lösning används vanligtvis i nukleinsyrahybridiseringstekniker vid koncentrationer som sträcker sig från 0,1X till 20X beroende på applikationen. Det används för att underlätta överföring av nukleinsyror till membran i Southern och Northern blotting, dot blotting och koloni- och placklyft.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
SSC-lösning används vanligtvis i nukleinsyrahybridiseringstekniker i koncentrationer som sträcker sig från 0,1X till 20X beroende på applikationen. Det används för att underlätta överföring av nukleinsyror till membran i Southern och Northern blotting, dot blotting och koloni- och placklyft.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
0,3 M natriumcitrat, 3,0 M natriumklorid, pH 7,0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SSC
Koncentration 20X
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.