Läs mer
Thermo Scientific Chemicals SSC-buffert (20X)
Produktkod. 15433549
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433549 4 L 4 L
15413549 1 L 1 L
15423549 2 L 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15433549 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60839.K7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för framställning av nukleinsyror för hybridisering, hybridiseringsbuffert för northern och southern blöt, tvättbuffert för northern och southern blöt. Saline-Sodium Citrate Buffer (SSC) används som en hybridiseringsbuffert i immunoblotting och DNA Microarray-protokoll.
SSC-buffert är lämplig för framställning av nukleinsyror för hybridisering, hybridiseringsbuffert för northern och southern blöt, tvättbuffert för northern och southern blöt. Saline-Sodium Citrate Buffer (SSC) används som en hybridiseringsbuffert i immunoblotting och DNA Microarray-protokoll.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Kvantitet 4 L
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.