Description
- SSC Buffer används för att bereda SSC buffert för Southern och Northen blotting metoder.
- SSC-bufferten används som buffert för DNA- och RNA-sondinnehållande hybridiseringscocktails
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3 M trinatriumcitrat |
| Koncentration | 20x Koncentrerad |
| pH | 7.0 ±0.1 |
| Fysisk form | Lösning |
| Kvantitet | 5L |
| DNas | RNAse, DNAse, protesfria |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |