Läs mer
SSD114 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16496607
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496607 5 mg -
16490247 50 mg 50mg
16464926 100 mg -
16443888 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496607 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103668A
MedChemExpress SSD114 hydrochloride is a novel GABAB receptor positive allosteric modulator.
SSD114 hydrochloride is a novel GABAB receptor positive allosteric modulator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SSD114 hydrochloride
CAS 2319790-02-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H21ClF3N3O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 130 mg/mL (335.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER FC(C1=CC=C(C2=CC(OC)=NC(NC3CCCCC3)=N2)C=C1)(F)F.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 387.83
Formel vikt 387.83
Procent renhet 98.68%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation