Läs mer
SSE15206, MedChemExpress
Beskrivning
SSE15206 is a microtubule polymerization inhibitor (GI50 = 197 nM in HCT116 cells) that overcomes multidrug resistance. Causes aberrant mitosis resulting in G2/M arrest due to incomplete spindle formation in cancer cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SSE15206 |
| CAS | 1370046-40-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H21N3O3S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (403.82 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC1=C(OC)C(OC)=CC(C2N(C(N)=S)N=C(C3=CC=CC=C3)C2)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.45 |
| Formel vikt | 371.45 |
| Visa mer |