Läs mer
SSEA-3 Rat, anti-Mouse, Alexa Fluor 488, Clone: MC-631, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
3426.30 SEK - 7623.45 SEK
Specifikationer
| Antigen | SSEA-3 |
|---|---|
| Klona | MC-631 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Alexa Fluor 488 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
17168781
|
Stemcell Technologies
60061AD.1 |
25 Tests |
3426.30 SEK
25 tester |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
17158781
|
Stemcell Technologies
60061AD |
100 Tests |
7623.45 SEK
100 tester |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
- The MC-631 antibody reacts with a galactosylgloboside epitope on the stage-specific embryonic antigen-3 (SSEA-3), which is expressed on the surface of human embryonal carcinoma (EC), embryonic germ (EG), undifferentiated embryonic stem (ES), and induced pluripotent stem (iPS) cells, as well as rhesus monkey ES cell lines
- No immunoreactivity is evident with undifferentiated mouse EC, EG and ES cells
- Expression of SSEA-3 is down regulated following differentiation of ES and EC cells
- In contrast, the differentiation of mouse ES and EC cells may be accompanied by an increase in SSEA-3 expression
- This antibody clone has been verified for labeling human ES and iPS cells grown in TeSR™-E8™ (Catalog #05940), mTeSR™1 (Catalog #85850) and TeSR™2 (Catalog #05860) and has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Human ES/iPS Cell TRA-1-60 Positive Selection Kit (Catalog #18166)
Specifikationer
| SSEA-3 | |
| Immunohistochemistry, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Alexa Fluor 488 | |
| Rhesus Monkey, Human, Mouse, Rat | |
| Primary |
| MC-631 | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| IgM κ |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel