Läs mer
SSEA-5 Antibody (8e11), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-42922
Produktkod. 18153379
  • 6115.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Ensure accurate, reproducible results in Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
SSEA-5 Monoclonal specifically detects SSEA-5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
SSEA-5
Monoclonal
Unconjugated
PBS with No Preservative
Undifferentiated human embryonic stem cells
0.1 mL
Primary
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
800000000000
Flow Cytometry 0.0763888888888889, Immunohistochemistry 10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:1000
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only