Läs mer
SSEA-5 Mouse, anti-Human, PE, Clone: 8e11, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Stemcell Technologies 60063PE.1
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- The 8e11 antibody reacts with stage-specific embryonic antigen-5 (SSEA-5), a terminal H type-1 glycan (Fuc1-2Galβ1-3GlcNAcβ1) expressed on the surface of cells in the inner cell mass of the human blastocyst during embryogenesis, and on undifferentiated human embryonic stem (ES) and induced pluripotent stem (iPS) cells
- Expression of SSEA-5 is rapidly down-regulated upon cellular differentiation
- The 8e11 antibody can be used in conjunction with other pluripotency surface markers such as CD9 and CD90, or CD50 and CD200, to sort and remove undifferentiated teratoma-forming cells from incompletely differentiated stem cell cultures
Specifikationer
| SSEA-5 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| 25 Tests | |
| Human | |
| Pluripotent Stem Cells |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 8e11 | |
| Mouse | |
| Primary | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.