Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mål | SSH3 |
| Synonym | EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, FLJ10928, FLJ20515, FLJ42240, hSSH-3L, protein phosphatase Slingshot homolog 3, slingshot 3, slingshot homolog 3 (Drosophila), SSH3, SSH3L, SSH-3L, SSH-like protein 3 |
| Gensymbol | SSH3 |