Läs mer
Tocris Bioscience™ SSM 3 trifluoroacetate
Beskrivning
SSM 3 trifluoroacetate is a potent furin inhibitor (EC50 = 54 nM). Blocks furin-dependent cell surface processing of anthrax protective antigen-83 in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rel-N,N′′-[[(1R,3S,4S,6R)-4,6-Bis[(aminoiminomethyl)amino]-1,3-cyclohexanedyil]bis(oxy-4,1-phenylene)]bisguanidine tetratrifluoroacetate salt |
| CAS | 922732-52-3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Additional Synthetic Protease Inhibitors |
| Molekylformel | C22H32N12O2.4CF3CO2H |
| Formel vikt | 952.66 |
| Renhet | >98% |