missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SSR 180711 hydrochloride

Beskrivning
SSR 180711 hydrochloride is a partial agonist at α7 nAChR. Enhances episodic memory and reverses MK-801 -induced deficits in retention of episodic memory. Increases extracellular dopamine levels in rat prefrontal cortex. Also exhibits antidepressant-like properties.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromophenyl 1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane-4-carboxylate hydrochloride |
| CAS | 446031-79-4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Nicotinic (a7) Receptor Agonists |
| Molekylformel | C14H17BrN2O2.HCl |
| Formel vikt | 361.66 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?