Läs mer
SSR128129E, MedChemExpress
Produktkod. 16482747
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16482747 50 mg -
16446668 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16482747 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15599
MedChemExpress SSR128129E is an orally available and allosteric FGFR inhibitor with an IC50 of 1.9 μM for FGFR1.
SSR128129E is an orally available and allosteric FGFR inhibitor with an IC50 of 1.9 μM for FGFR1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SSR128129E
Fysisk form Solid
CAS 848318-25-2
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H15N2NaO4
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym SSR
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 54 mg/mL (155.93 mM)
LEDER O=C(O[Na])C1=CC(C(C2=C(C)C(OC)=C3C=CC=CN23)=O)=CC=C1N
Molekylvikt (g/mol) 346.31
Formel vikt 346.31
Procent renhet 99.86%