missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SSR2 Antibody (31G6), DyLight 594, R&D Systems™

Produktkod. 18689879 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18689879 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18689879 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP242647DL594
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

SSR2 Monoclonal antibody specifically detects SSR2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SSR2
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona 31G6
Konjugera DyLight 594
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp686F19123, Signal sequence receptor subunit beta, signal sequence receptor, beta (translocon-associated protein beta), SSR-beta, TLAP, translocon-associated protein beta, translocon-associated protein subunit beta, TRAP-beta, TRAPBTRAP-BETA
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant human SSR2 (18-149aa) purified from E. coli
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6746
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.